3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 179898-34-1 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
10 g
Número de catálogo H26066.09
también denominado H26066-09
Precio (EUR)
140,00
Each
Cantidad:
10 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
140,00
Each
Identificadores químicos
CAS179898-34-1
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)42.0-48.0?C
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid
Appearance (Color)White to pale yellow to pale cream

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only