Pirazina-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Pirazina-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Pirazina-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pirazina-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4604-72-2 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H26750.03
también denominado H26750-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS4604-72-2
IUPAC Namepyrazine-2-carbothioamide
Molecular FormulaC5H5N3S
InChI KeyLIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=S)C1=CN=CC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder
Melting Point (clear melt)195.0-204.0?C
Assay (HPLC)≥96.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, etanol y DMSO.

Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
RUO – Research Use Only