Clorhidrato de éster metílico de beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de éster metílico de beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de éster metílico de beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de éster metílico de beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo H27483.06
también denominado H27483-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS3196-73-4
IUPAC Namemethyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Molecular FormulaC4H10ClNO2
InChI KeyXPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl.COC(=O)CCN
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
FormCrystalline powder
Assay (Titration ex Chloride)≥97.5 to ≤102.5% (U.K. specification)
Assay from Supplier's CofA≥97.5% (HPLC, U.S. specification)
CommentPurchased in U.K. and U.S.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only