1-(1-Metil-4-piperidinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Metil-4-piperidinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Metil-4-piperidinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(1-Metil-4-piperidinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183.299 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H27624.06
también denominado H27624-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS23995-88-2
IUPAC Name1-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazine
Molecular FormulaC10H21N3
InChI KeyOHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1CCC(CC1)N1CCNCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to pale cream
FormFused solid
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)25.0-32.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only