Éster de pinacol de ácido ciclopropilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de pinacol de ácido ciclopropilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de pinacol de ácido ciclopropilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éster de pinacol de ácido ciclopropilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H27642.03
también denominado H27642-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS126689-01-8
IUPAC Name2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molecular FormulaC9H17BO2
InChI KeyXGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
Assay (GC)≥95.0%
Refractive Index1.4310-1.4370 @ 20?C
FormLiquid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only