Éster de 4-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de 4-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de 4-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de 4-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éster de 4-metilo de ácido 2-nitrotereftalico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 55737-66-1 | C9H7NO6 | 225.156 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo H27779.06
también denominado H27779-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS55737-66-1
IUPAC Name4-(methoxycarbonyl)-2-nitrobenzoic acid
Molecular FormulaC9H7NO6
InChI KeyVULISSQANNKDCH-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormPowder
Assay (HPLC)≥96.0%
Appearance (Color)White to cream
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Melting Point (clear melt)129.5-138.5?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. Maud Reiter.; Sandrine Ropp.; Véronique Gouverneur. Oxidative Cyclization of β-Hydroxyenones with Palladium(II): A Novel Entry to 2,3-Dihydro-4H-pyran-4-ones.Org. Lett. 2004, 6 (1),91-94 .
  2. Yoshitomo Hamuro.; Steven J. Geib.; Andrew D. Hamilton. Oligoanthranilamides. Non-Peptide Subunits That Show Formation of Specific Secondary Structure.J. Am. Chem. Soc. 1996, 118 (32),7529-7541 .