Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 175136-34-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H27862.03
también denominado H27862-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS175136-34-2
IUPAC Name3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Molecular FormulaC9H11NO2
InChI KeyFVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC2=C(OCCCO2)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Pale brown
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)77.0-83.0?C
FormPowder
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.

Solubilidad
Soluble en agua. Muy soluble en etanol y acetona.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only