Clorhidrato de 4-ciano-4-fenilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 4-ciano-4-fenilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 4-ciano-4-fenilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de 4-ciano-4-fenilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
10 g
Número de catálogo H28414.03
también denominado H28414-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS51304-58-6
IUPAC Name4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloridyl
Molecular FormulaC12H14ClN2
InChI KeyRXZQAWBXAWPSJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cl].N#CC1(CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to pale cream
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (Titration ex Chloride)≥96.0 to ≤104.0%
Assay (Freebase GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)210.0-217.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only