Ácido 4-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237.06 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H28799.03
también denominado H28799-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS380430-49-9
IUPAC Name(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenyl)boronic acid
Molecular FormulaC11H16BNO4
InChI KeyUBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (HPLC)≥96.0%
Appearance (Color)White to cream
FormPowder
Proton NMRConforms to structure

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only