Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Óxido de 4-metil-1,2-ciclohexeno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
H29100.14
también denominado H29100-14
25 g
Número de catálogo H29100.14
también denominado H29100-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS36099-51-1
IUPAC Name3-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Molecular FormulaC7H12O
InChI KeyULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC1CCC2OC2C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormLiquid
Appearance (Color)Clear colorless
Assay (GC)≥95.0%
Refractive Index1.4445-1.4495 @ 20°C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only