6-Bromotiocroman-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Bromotiocroman-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Bromotiocroman-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Bromotiocroman-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

6-Bromotiocroman-4-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13735-13-2 | C9H7BrOS | 243.118 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H31968.06
también denominado H31968-06
Precio (EUR)
206,00
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
206,00
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS13735-13-2
IUPAC Name6-bromo-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one
Molecular FormulaC9H7BrOS
InChI KeySBNPYDJTVGRDAA-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrC1=CC2=C(SCCC2=O)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Cream
Melting Point (clear melt)66.5-75.5?C
FormPowder
Assay (GC)≥94.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
RUO – Research Use Only
  1. Brett M. Johnson.; Malcolm P. Huestis. Sequential C3 and C5 Direct C-H Arylation of Imidazo[1,2-a]pyrazines with (Hetero)aryl Bromides. Eur. J. Org. Chem. 2014, (8), 1589-1593.