Anhídrido 4-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhídrido 4-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhídrido 4-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Anhídrido 4-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7474-31-9 | C18H20N2O3 | 312.369 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H32503.06
también denominado H32503-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7474-31-9
IUPAC Name4-(dimethylamino)benzoyl 4-(dimethylamino)benzoate
Molecular FormulaC18H20N2O3
InChI KeyKGUATYWLOBCNMI-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Brown
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)≥96.0%
Melting Point (clear melt)151.5-157.5?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only