Ácido 4-amino-2-(trifluorometil)benzoico, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-amino-2-(trifluorometil)benzoico, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-amino-2-(trifluorometil)benzoico, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-amino-2-(trifluorometil)benzoico, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H32626.06
también denominado H32626-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS393-06-6
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream
FormPowder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.0 to ≤103.0%
Assay (Silylated GC)≥97.0%
Water Content (Karl Fischer Titration)≤1.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only