Ácido 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16405-98-4 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Número de catálogo H33095.MD
también denominado H33095-MD
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 mg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS16405-98-4
IUPAC Name2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Molecular FormulaC7H4N2O2S
InChI KeyYHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream to pale brown
FormPowder or crystalline powder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Assay (Silylated GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)226.5-232.5°C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only