2-Metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
H33110.03
también denominado H33110-03
1 g
Número de catálogo H33110.03
también denominado H33110-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS545394-83-0
IUPAC Name2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Molecular FormulaC8H6F3NO
InChI KeyHHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Assay (GC)≥96.0%
FormPowder
Melting Point (clear melt)42.0-51.0?C
Participate in Horner-Wadsworth-Emmons reaction.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Participa en la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons.

Solubilidad
Poco soluble (6,1E-4 g/l) (25 °C).

Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
RUO – Research Use Only
  1. Andrew M. Thompson,; Hamish S. Sutherland,; Brian D. Palmer,; Iveta Kmentova,; Adrian Blaser,; Scott G. Franzblau,; Baojie Wan.; Yuehong Wang,; Zhenkun Ma,; William A. Denny. Synthesis and Structure-Activity Relationships of Varied Ether Linker Analogues of the Antitubercular Drug (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824). J. Med. Chem., 2011, 54 (19), 6563-6585.