Éster de glicol neopentil ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de glicol neopentil ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de glicol neopentil ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de glicol neopentil ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éster de glicol neopentil ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
H53309.03
también denominado H53309-03
1 g
Número de catálogo H53309.03
también denominado H53309-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS441011-76-3
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (HPLC)>94.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación