4-trimetilsililo-3-butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-trimetilsililo-3-butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-trimetilsililo-3-butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo H53376.14
también denominado H53376-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición97°C to 98°C (24mmHg)
CAS2117-12-6
Nombre del producto químico o material4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Información de PUNTOSClase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
Densidad0.854
Ver más
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 4-trimetilsilil-3-butin-1-ol se utiliza como intermediario en la síntesis química orgánica.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. Michel Journet; Alain Rouillard; Dongwei Cai; Robert D.Larsen. Double radical cyclization/β-fragmentation of acyclic ω-yne vinyl sulfides. Synthesis of 3-vinyldihydrothiophene and dihydrothiopyran derivatives. A new example of a 5-endo-trig radical cyclization. J. Org. Chem. 1997, 62, (25),8630-8631
  2. Robert J.Hinkle; Yajing Lian; Lee C.Speight; Heather E.Stevenson; Melissa M.Sprachman; Lauren A.Katkish; M.Christa Mattern. Synthesis of 2,6-disubstituted dihydropyrans via an efficient BiBr3-initiated three component, one-pot cascade. Tetrahedron. 2009, 65, (34),6834-6839