1-Trimetilsilil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Trimetilsilil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Trimetilsilil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Trimetilsilil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Trimetilsilil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 18270-17-2 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Número de catálogo H53423.22
también denominado H53423-22
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Beilstein1744218
Punto de ebullición135°C
CAS18270-17-2
Nombre del producto químico o material1-Trimethylsilyl-1-pentyne
Información de PUNTOSClase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only