3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo H53465.14
también denominado H53465-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS2510-23-8
IUPAC Name3-ethynylpyridine
Molecular FormulaC7H5N
InChI KeyCLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
SMILESC#CC1=CC=CN=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Pale yellow to light brown
FormSolid
Assay (GC)>96.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only