Ácido 2-feniltiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2-feniltiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2-feniltiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2-feniltiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 2-feniltiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7113-10-2 | C10H6NO2S | 204.22 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
5 g
Número de catálogo H54521.MD
también denominado H54521-MD
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 mg
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS7113-10-2
Nombre del producto químico o material2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula)205.23
Peligro para la salud 1H315-H319-H335.
Peligro para la salud 2Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only