Éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 904326-88-1 | C11H18BN3O2 | 235.094 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
Número de catálogo H54682.03
también denominado H54682-03
Precio (EUR)
246,00
Each
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
246,00
Each
Especificaciones
CAS904326-88-1
Nombre del producto químico o material2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formula Weight (peso de la fórmula)235.09
Peligro para la salud 1H315-H319-H335.
Peligro para la salud 2Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Ver más
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-(metilamino)pirimidina-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.

Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
RUO – Research Use Only