3-[(Trimetilsilil)etinil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-[(Trimetilsilil)etinil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-[(Trimetilsilil)etinil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-[(Trimetilsilil)etinil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-[(Trimetilsilil)etinil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 190771-22-3 | C12H13NSi | 199.328 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
H55012.03
también denominado H55012-03
1 g
Número de catálogo H55012.03
también denominado H55012-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS190771-22-3
Nombre del producto químico o material3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula)199.33
Peligro para la salud 1H302-H315-H319-H335.
Peligro para la salud 2Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación