1-(4-Metoxibencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Metoxibencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Metoxibencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(4-Metoxibencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 21867-69-6 | C12H20N2O | 208.30 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
H55099.06
también denominado H55099-06
5 g
Número de catálogo H55099.06
también denominado H55099-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS21867-69-6
Nombre del producto químico o material1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
ColorBlanco a amarillo
Temperatura de inflamación>110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula)206.29
Ver más
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 1-(4-metoxibencil)piperazina se utiliza como intermedio farmacéutico.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. M.Teresa Bartolome.; Felix L. Buenadicha.; Carmen Avendano.; Mónica Söllhuber. Stereochemical course of acylation and aldol condensation in (4S)-4-methyl-2-benzyl-2,4-dihydro-1H-pyrazino[2,1-b]quinazoline-3,6-diones. Tetrahedron: Asymmetry. 1998, 9 (2), 249-258.
  2. Umide Demir Ozkay.; Ozgür Devrim Can.; Yusuf Ozkay.; Yusuf Ozturk. Effect of benzothiazole/piperazine derivatives on intracerebroventricular streptozotocin-induced cognitive deficits. Chemical Communications. 2012, 64 (4), 834-847.