1-(1-Naftil)-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Naftil)-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Naftil)-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(1-Naftil)-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 104784-51-2 | C15H16Si | 224.378 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Número de catálogo H55953.06
también denominado H55953-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS104784-51-2
Nombre del producto químico o material1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Densidad0.968 g/mL
Temperatura de inflamación>110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula)224.38
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only