Ácido 3-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-hidroxipropanesulfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-hidroxipropanesulfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-hidroxipropanesulfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 3-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-hidroxipropanesulfonico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 68399-80-4 | C7H17NO6S | 243.274 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
250 g
Número de catálogo H56187.22
también denominado H56187-22
Precio (EUR)
246,00
Each
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
246,00
Each
Identificadores químicos
CAS68399-80-4
IUPAC Name3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
Molecular FormulaC7H17NO6S
InChI KeyXCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYNA-N
SMILESOCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (unspecified)>98.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only