2-Bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
H59076.03
también denominado H59076-03
1 g
Número de catálogo H59076.03
también denominado H59076-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Beilstein4426004
CAS238749-50-3
Nombre del producto químico o materialEthyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula)274.13
Peligro para la salud 1H315-H319-H335.
Ver más
Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate is used as an important raw material in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-bromo-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxilato de etilo se utiliza de importante materia prima en síntesis orgánica.

Solubilidad
Poco soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
  1. Shefer, N.; Rozen, S. Synthesis of Oxidized Thienopyrroles using HOF·CH3CN. J. Org. Chem. 2011, 76 (11), 4611-4616.