Diclorhidrato de 3-aminoazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Diclorhidrato de 3-aminoazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Diclorhidrato de 3-aminoazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 102065-89-4 | C3H8N2 | 72.111 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
500 mg
Número de catálogo H59318.MD
también denominado H59318-MD
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 mg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS102065-89-4
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to pale cream or pale yellow
FormPowder or crystalline powder or solid
Assay (HPLC)≥94.0%
3-Aminoazetidine dihydrochloride, is used as active pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El diclorhidrato de 3-aminoazetidina se utiliza como intermedio farmacéutico activo.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only