7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H61612.06
también denominado H61612-06
Precio (EUR)
244,00
Each
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
244,00
Each
Identificadores químicos
CAS30450-62-5
IUPAC Name7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Molecular FormulaC9H10N2O2
InChI KeyWSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC2=C(CCCN2)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (HPLC)>94.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only