Nalfa-Boc-Ngamma-tritil-L-asparagina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Nalfa-Boc-Ngamma-tritil-L-asparagina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Nalfa-Boc-Ngamma-tritil-L-asparagina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nalfa-Boc-Ngamma-tritil-L-asparagina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 132388-68-2 | C28H30N2O5 | 474.557 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H62446.03
también denominado H62446-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS132388-68-2
IUPAC Name2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propanoic acid
Molecular FormulaC28H30N2O5
InChI KeyPYGOCFDOBSXROC-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (HPLC)>97.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only