3-(1-Piperazinilmetil)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(1-Piperazinilmetil)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(1-Piperazinilmetil)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-(1-Piperazinilmetil)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 114746-66-6 | C13H17N3 | 215.3 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Número de catálogo H63402.03
también denominado H63402-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS114746-66-6
Nombre del producto químico o material3-(1-Piperazinylmethyl)indole
Formula Weight (peso de la fórmula)215.29
Peligro para la salud 1H315-H319-H335.
Peligro para la salud 3P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only