2-Amino-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 17920-35-3 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo H66436.06
también denominado H66436-06
Precio (EUR)
81,50
Each
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
81,50
Each
Identificadores químicos
CAS17920-35-3
IUPAC Name6-methoxypyridin-2-amine
Molecular FormulaC6H8N2O
InChI KeyDEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=CC(N)=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (HPLC)>96.0%
It's an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Almacenar alejada del aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. William W. Paudler; David J. Pokorny; and James J. Good. Perchloroimidazo[1,2-a] pyridine. Synthesis and nucleophilic substitutions. Journal of Heterocyclic Chemistry.19718(1), 37-40.
  2. Fengrui Lang; Daniel Zewge; Ioannis N Houpis; R.P Volante. Amination of aryl halides using copper catalysis. Tetrahedron Letters.200142(19), 3251-3254.