FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms

Increase nuclear power plant safety and emergency preparedness with an environmental monitoring solution to identify and assess the level of gamma and or neutron radiation.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoDescripción
HSF32423Alarma de detección de radiación, unidad independientePuerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, conexión para CC externa incl. filtro de CC
4255909Alarma de detección de radiación, set de unidad de alarma de EE. UU.Set para unidad de alarma americana (con FHT 6025N)
HSD-3-2-4-0-0Alarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS232 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, 2 puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión
HSD32423Alarma de detección de radiación, unidad instalada en el vehículoPuerto RS485 para PC, sin puertos para sondas FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, cable abierto
HSA34423USAlarma de detección de radiación, unidad independientePuerto RS485 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, adaptador de alimentación de CA integrado
HSA04400USAlarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS485 para PC, adaptador de CA, sin puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable eléctrico
HSA32423USAlarma de detección de radiación, unidad independientePuerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, adaptador de alimentación de CA integrado
HSF32400Alarma de detección de radiación, unidad instalada en el vehículoPuerto RS485 para PC, 2 puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable abierto
HSA32400USAlarma de detección de radiación, unidad independientePuerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, sin entrada/salida analógica
HSA34400USAlarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS485 para PC, adaptador de CA, 2 puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable eléctrico
HSD02400Alarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS232 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, sin puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión
HSD34400Alarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS485 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, 2 puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión
HSD34423Alarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS485 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, 2 puertos para sondas FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, sin cable de conexión
425590601Cable de conexión para alarma de detección de radiaciónCable de conexión (2 m)
HSA02400USAlarma de detección de radiación, unidad independientePuerto RS232 para PC, sin entrada/salida analógica
HSD04400Alarma de detección de radiación, unidad de redPuerto RS485 para PC, alimentación por unidad de alarma FHT 6025N, sin puertos para sondas FH40G; sin entrada/salida analógica, sin cable de conexión
HSF02400Alarma de detección de radiación, unidad instalada en el vehículoPuerto RS485 para PC, sin puertos para sondas FH40G, sin entrada/salida analógica, cable abierto
Número de catálogo HSF32423
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Alarma de detección de radiación, unidad independiente
Descripción:
Puerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, conexión para CC externa incl. filtro de CC

Nuclear facilities need accurate, reliable, sustained early warning of radiation leaks. The Thermo Scientific™ FHT 6020 Area Monitor Display and Alarms offers maximum reliability for permanent operation within nuclear facilities or environmental networks with up to 16 measurement channels that can process and display data from Thermo Scientific intelligent dose rate probes, FH 40 G series probes as well as analog or digital input. All channels can be operated simultaneously, along with audible and visible alarms, to measure and assess the level of gamma and neutron radiation.

The FHT 6020 Area Monitor Display is an industry-proven configurable area monitor capable of stand-alone or network operation.

Measurement Channels

  • Total number of measurement channels: 16
  • Maximum number of FH40G probe channels: 2
  • Maximum number of analog input channels: 2
  • Maximum number of digital input channels: 4

Measurement History

  • Ring buffer storage for > 1000 data entries
  • Measurement memory for probes of the FH40G range

PC/Network Interface (selectable at order)

  • Connection to a local PC or communication adapters (e.a serial to TCP/IP) via RS-232 interface
  • Incorporation in measuring networks via RS 485 interface

Power Supply Options (selectable at order)

  • External DC supply (typ. 24V)
  • International wide range AC
  • Car supply via special DC filter (9V)

Output Channels

  • Maximum number of analog output channels: 2
  • Maximum number of digital output channels: 5

Firmware

  • Equipped with a flash EEPROM storing the firmware, allowing updates
  • Customer-specific programs possible on request

Software

  • Easily and conveniently configured with a PC via serial interface, and through the configuration program FHT 6020.exe.
  • Networking of multiple units and further measurement equipment via Thermo Scientific™ NETVIEW or Thermo Scientific ™VIEWPOINT Software Packages
Especificaciones
DescripciónPuerto RS232 para PC, 2 puertos para FH40G, 2/2 entrada/salida analógica, conexión para CC externa incl. filtro de CC
Tipo de productoAlarma de detección de radiación, unidad independiente
Unit SizeEach