L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)
Thermo Scientific Chemicals

L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)

CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
J14035.A75 kgFrasco de plástico
Número de catálogo J14035.A7
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7048-04-6
IUPAC Namehydrogen (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrate chloride
Molecular FormulaC3H10ClNO3S
InChI KeyQIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES[H+].O.[Cl-].N[C@@H](CS)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Identification (FTIR)Conforms
Impurity contentSulfate (SO₄): ≤ 0.03%
Thin Layer ChromatographyHomogeneous
Assay (unspecified)98.5 to 101.5% (dry basis)
Residual halideChlorine (Cl): 19.8 - 20.8%
Ver más
RUO – Research Use Only