L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure
Thermo Scientific Chemicals

L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure

CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo J16285.30
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS56-85-9
IUPAC Name(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
Molecular FormulaC5H10N2O3
InChI KeyZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILESN[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (unspecified)≥98.5%
Residue on ignition≤ 0.1%
Loss on Drying≤ 0.2%
Optical Rotation6.3? to 7.3? (c=4 in H₂O)
Chloride content≤ 0.021%
Ver más
RUO – Research Use Only