Dihidrato de sal monopotásica de adenosina-5'-difosfato, 99 %
Dihidrato de sal monopotásica de adenosina-5'-difosfato, 99 %
Dihidrato de sal monopotásica de adenosina-5'-difosfato, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

Dihidrato de sal monopotásica de adenosina-5'-difosfato, 99 %

CAS: 72696-48-1 | C10H14KN5O10P2 | 465.29 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo J60672.06
también denominado J60672-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS72696-48-1
IUPAC Namepotassium (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-({[(hydrogen phosphonatooxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolane-3,4-diol
Molecular FormulaC10H14KN5O10P2
InChI KeyZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
SMILES[K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to off-white
Assay from Suppliers CofA≥98.5% (HPLC)
Solution TestClarity & Color: Clear and colorless
FormPowder
Loss on Drying5.0-8.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only