Hidrato de sal disódica de inosina-5'-monofosfato
Thermo Scientific Chemicals

Hidrato de sal disódica de inosina-5'-monofosfato

CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Número de catálogo J61959.22
también denominado J61959-22
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS352195-40-5
IUPAC Namedisodium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
Molecular FormulaC10H11N4Na2O8P
InChI KeyAANLCWYVVNBGEE-WCYUCLFNNA-L
SMILES[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormCrystalline powder
Water Content (Karl Fischer Titration)≤27.0%
Assay from Suppliers CofA≥97.5%
Appearance (Color)White to pale cream
Heavy Metals≤10ppm
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only