Acrilamida, solución al 40 %, sin bisacrilamida
Acrilamida, solución al 40 %, sin bisacrilamida
Acrilamida, solución al 40 %, sin bisacrilamida
Thermo Scientific Chemicals

Acrilamida, solución al 40 %, sin bisacrilamida

CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 mL
1 L
Número de catálogo J62480.K2
también denominado J62480-K2
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 L
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS79-06-1
IUPAC Nameprop-2-enamide
Molecular FormulaC3H5NO
InChI KeyHRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=O)C=C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormLiquid
ConcentrationBisacrylamide: none
ConcentrationAcrylamide: 40%
CommentSuitable for electrophoresis
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La acrilamida es una matriz utilizada habitualmente para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. La acrilamida se utiliza como producto químico intermedio en la producción de poliacrilamidas, para su uso en electroforesis de proteínas (PAGE), síntesis de colorantes y copolímeros para lentes de contacto.

Solubilidad
Es soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Manténgase alejado de ácidos, oxidantes, hierro y sales de hierro, cobre, latón, iniciadores de radicales libres.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. Molloy, M.P., et al. Extraction of membrane proteins by differential solubilization for separation using two-dimensional gel electrophoresis. Electrophoresis. 1998, 19, (5), 837-44.
  2. Rabilloud, T. Two-dimensional gel electrophoresis in proteomics: old, old fashioned, but it still climbs up the mountains. Proteomics. 2002, 2, (1), 3-10.