Congeladores de laboratorio de alto rendimiento Jewett
Congeladores de laboratorio de alto rendimiento Jewett
Thermo Scientific™

Congeladores de laboratorio de alto rendimiento Jewett

Almacene reactivos, fármacos, productos biológicos y otros materiales comunes en el laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)tipo de tapónTensión
JLF2330A23.3 cu . pieNEMA 5-15 P115V
JLF430A4,7 pies cuad.NEMA 5-15 P115V
JLF1230A11.5 cu . pieNEMA 5-15 P115V
JLF1230D11.5 cu . pieUE208 a 230V
JLF1230V11.5 cu . pieUE230V
JLF1230W11.5 cu . pieU.K.230V
JLF2330D23.3 cu . pieNEMA 6-15 P208 a 230V
JLF2330V23.3 cu . pieUE230V
JLF2330W23.3 cu . pieU.K.230V
JLF3030A29.2 cu . pie5 - 20P115V
JLF3030D29.2 cu . pie6 - 20P208 a 230V
JLF3030V29.2 cu . pieUE230V
JLF3030W29.2 cu . pieU.K.230V
JLF5030A51.1 cu . pie5 - 20P115V
JLF5030D51.1 cu . pie6 - 20P208 a 230V
JLF5030V51.1 cu . pieUE230V
JLF5030W51.1 cu . pieU.K.230V
Número de catálogo JLF2330A
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Capacidad (imperial):
23.3 cu . pie
tipo de tapón:
NEMA 5-15 P
Tensión:
115V

Almacene los reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios en los congeladores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™. Diseñados para aplicaciones médicas y científicas, nuestros congeladores de alto rendimiento incluyen control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes seleccionados para uso industrial, clínico y científico.

Control por microprocesador

  • Sistema de control por microprocesador con alarmas sonoras y visuales
  • Indicadores digitales brillantes de temperatura
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
  • Alarmas sonoras/visuales de temperatura excesiva/insuficiente y fallo de corriente
  • Batería de reserva y conexiones de alarma remota
  • Temperatura preajustada en fábrica a -30 °C. †

Fabricación

  • Cámaras resistentes y duraderas con interiores‡ y exteriores resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar
  • Aislamiento de alta densidad sin CFC
  • Puertas sólidas con autocierre con apertura constante en ángulo de 90°, cerradura de seguridad para mayor seguridad de las muestras
  • La junta de celda cerrada ofrece un sellado positivo de la puerta para mantener una temperatura interior constante
  • Circulación direccional del aire para la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
  • Asa de puerta lisa y ergonómica de longitud completa
  • Estantes de rejilla pintados ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
  • Orificio de acceso aislado de 2,5 cm (1 pulg) estándar
  • Se incluye un conjunto de cuatro ruedas de 5,2 cm (2 pulg), dos con mecanismo de bloqueo y dos normales

Sistema de refrigeración

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • La descongelación automática mantiene un enfriamiento óptimo

Información para pedidos:

Las opciones incluyen un transformador de baja tensión independiente y registrador gráfico de la temperatura de siete días sin tinta incorporado. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Los modelos V y W no están disponibles en Norteamérica.

Nota:

† El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambientes, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.

‡ Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.

Especificaciones
Amperaje16 A
Disyuntor20A
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)24 pulgadas
Fondo interior (métrico)61cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)24 x 29 x 58 in. (61 x 73.7 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)28 x 37.2 x 79.2 in. (71.2 x 94.5 x 201.2 cm)
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoSin CFC
Longitud (imperial) exterior28 pulgadas
Longitud (métrico) exterior71.2cm
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 425
Peso con embalaje (métrico)193kg
TipoCongelador de gran rendimiento
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)37,2 in
Anchura (imperial) interior29 pulg
Anchura exterior (métrico)94.5cm
Anchura (métrico) interior73.7cm
Capacidad (imperial)23.3 cu . pie
Capacidad (métrico)659L
Certificaciones/conformidadCE, UL
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaSólido
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 5-15 P
Estantes4
ModeloVertical
Intervalo de temperatura- 30 °C
Tensión115V
Unit SizeEach