Product Image
Thermo Scientific™

Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX

**********************Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, nuestra mezcla maestra basada en colorantes SYBR más reciente y de altoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
K0972500 reacciones
K0971250 reacciones
K09745000 reacciones
K09731250 reacciones
Número de catálogo K0972
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
500 reacciones
**********************
Producto alternativo:Pruebe la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, nuestra mezcla maestra basada en colorantes SYBR más reciente y de alto rendimiento para una productividad superior a un precio muy competitivo.Con la mezcla maestra PowerUp SYBR Green, combinamos lo mejor de la mezcla maestra Luminaris HiGreen qPCR y con las capacidades adicionales para el análisis de expresión génica.

**********************
Los mezclas maestras Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen qPCR son soluciones universales listas para su uso optimizadas para qPCR y RT-qPCR de dos pasos.Las mezclas maestras incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente Thermo Scientific, uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dNTP en un tampón PCR optimizado.Solo es necesario añadir la plantilla y los cebadores.El tinte intercalante SYBR Green I permite el análisis y la detección de ADN sin utilizar sondas de secuenciación específica.

La ADN polimerasa Taq Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP y UDG para realizar un control de la contaminación cruzada (véase Referencia 1).

El uso de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen en qPCR garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.Las formulaciones individuales de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen con ROX a diferentes concentraciones o fluoresceína como colorantes de referencia pasivos están disponibles para la mayoría de las plataformas de qPCR (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).

Características destacadas

• UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
• Mismo rendimiento que mezclas maestras azules e incoloras
• Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para distintas plataformas en tiempo real
• Protocolos de ciclos estándar
• Excelente rendimiento de qPCR:
—Especificidad:La ADN polimerasa Taq Hot Start y el tampón optimizado eliminan la amplificación y la formación no específicas de los cebadores
—Sensibilidad: detección de copia única
—Rango lineal amplio: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
—Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2x lista para usar


Aplicaciones

• Análisis de expresión génica
• Validación de siARN
• Genotipado
• Detección de patógenos

Incluye

La mezcla maestra de qPCR Luminaris HiGreen Low ROX (2X) incluye ADN polimerasa Taq Hot Start, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado.La mezcla maestra contiene una baja concentración de colorante de referencia pasiva ROX para plataformas en tiempo real específicas (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real) y se suministra con agua sin nucleasas.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)2 X
Para utilizar con (equipo)Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
N.º de reacciones500 reacciones
PolimerasaADN polimerasa Taq
Línea de productosLuminaris
Tipo de productoMezcla maestra para qPCR
Cantidad500 reacciones
Tipo de muestraADN, ADNbc
Suficiente para500 reacciones
Volumen7,5 mL
Concentración2X
Método de detecciónSYBR
Para utilizar con (aplicación)Expresión génica
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene:
• 4 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR de ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 500 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene una baja concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real.
• 4 x 1,25 ml de agua sin nucleasas

Almacenar a - 20 °C.

Preguntas frecuentes

Does the yellow dye from the Yellow Sample Buffer provided with Luminaris Color and DyNAmo Flash qPCR Master Mixes influence qPCR performance?

The addition of yellow dye from the Yellow Sample Buffer to qPCR reaction has no influence on the efficiency, specificity, sensitivity or Cq values. Using the Yellow Sample Buffer is optional, but the dye helps to see in which wells the sample has been already added.

What DNA-binding dye is present in Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix?

Luminaris Color HiGreen master mixes contain SYBR Green I double-stranded DNA binding dye.

Does dUTP in Luminaris qPCR master mix influence qPCR efficiency?

Luminaris qPCR master mixes have all dTTP substituted with dUTP. dUTP presence does not influence the reaction speed and efficiency of the master mix. 100% substitution of dTTP with dUTP facilitates an efficient clearance of the contamination from previous PCR reactions.

What enzyme is used in Luminaris qPCR Master Mixes?

Luminaris qPCR master mixes contain Hot Start Taq DNA Polymerase. This is a Taq DNA polymerase, which has been chemically modified by the addition of heat-labile groups to amino acid residues blocking enzyme activity. The Hot Start Taq DNA Polymerase has ultra low residual activity until thermally activated. Therefore reactions can be assembled at room temperature with no risk for the extension of non-specifically annealed primers or primer dimers and providing higher specificity for DNA amplification. The enzyme is activated by 10 minutes incubation at 95 degrees C.

Can I prepare a qPCR plate in advance and store it for later use when using Luminaris qPCR Master Mixes?

When using a hot start polymerase it is not critical to start reactions immediately after setup. The Hot Start Taq DNA Polymerase in Luminaris qPCR Master Mixes has ultra low residual activity until thermally activated. Therefore reactions can be assembled and stored at room temperature for up to 72 hours with no risk for the extension of non-specifically annealed primers or primer dimers.