Product Image
Invitrogen™

ViraPower™ Adenoviral Promoterless Gateway™ Expression Kit

ViraPower™ Adenoviral Promoterless Gateway™ Expression Kitは、Invitrogen’s ViraPower™ AdenoviralテクノロジーおよびGateway™テクノロジーを組み合わせることによって、容易な組換えベースのクローニングと詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
K494000
または、製品番号K4940-00
1 kit
製品番号(カタログ番号) K494000
または、製品番号K4940-00
価格(JPY)
354,600
Each
数量:
1 kit
ViraPower™ Adenoviral Promoterless Gateway™ Expression Kitは、Invitrogen’s ViraPower™ AdenoviralテクノロジーおよびGateway™テクノロジーを組み合わせることによって、容易な組換えベースのクローニングと、哺乳類細胞の分裂および非分裂におけるターゲット遺伝子のアデノウイルスベースの一過性発現を促進します。pAd⁄PL-DEST™ベクターでは、発現が選択したプロモーターが駆動されるターゲット遺伝子が含まれるアデノウイルスの生成を可能にします。あるいは、ベクターを使用して、適切なプロモーターから小さいRNA分子を発現することもできます。

利点
• 高効率で迅速な組み換えクローニング
• 高力価のアデノウイルス株を生成します
• 哺乳類細胞の分裂および非分裂に遺伝子を効率的にin vitroまたはin vivoで導入できます
• 目的遺伝子を選択したプロモーターでコントロールできます
• システムの生物学的安全性を強化するために、複製できないウイルスを生成します
• ハイスループットのアプリケーションでの使用に適しています

主な特長
• 高効率で迅速なクローニングのためのGateway™テクノロジー
• 選択したプロモーターによって目的の遺伝子をコントロールできるようにするプロモーターなしのベクター
• 発現コントラクトのビリオンへのパッケージングのためのヒトAd5配列(ΔE3)およびおよびViral Inverted Terminal Repeats(ITRs)
• アンピシリン選択マーカー

キットには、次のものが含まれています
• pAd⁄PL-DEST™ Gateway™ベクター(6 μg。カタログ番号V493-20)
• 293A細胞株(3 x 106細胞、凍結。カタログ番号R705-07)

研究用途にのみ使用できます。あらゆる治療もしくは診断用には使用できません。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
構成または誘導システム構造的
供給タイプアデノウイルス
使用対象(アプリケーション)独自のプロモーター、ウイルス発現のクローンを作成します
製品タイプAdenoviral Expression Kit
数量1 kit
ベクターpAd
クローニング法Gateway™
製品ラインGateway、ViraPower, ViraPower
プロモーターなし(プロモーターなし)
タンパク質タグタグなし
Unit SizeEach
組成および保存条件
• PAd/PPL-DEST Gateway™ベクター(-20℃で保管)
• 293A細胞株(液体窒素で保管)

よくあるご質問(FAQ)

Can I perform the single-step protocol for the BP/LR Clonase reaction using BP Clonase enzyme and LR Clonase enzyme instead of BP Clonase II enzyme and LR Clonase II enzyme?

In the single-step protocol for the BP/LR Clonase reaction, we would not recommend substituting the BP Clonase II/LR Clonase II enzymes with BP Clonase /LR Clonase enzymes as this would result in very low recombination efficiency.

Do you have a recommended single-step protocol for BP/LR recombination?

Yes, we have come up with a single-step protocol for BP/LR Clonase reaction (http://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/gateway-cloning.html#1), where DNA fragments can be cloned into Destination vectors in a single step reaction, allowing you to save time and money.

How can I move my gene of interest from a Gateway-adapted expression clone to a new Destination vector as I have lost the entry clone?

We would recommend performing a BP reaction with a Donor vector in order to obtain an entry clone. This entry clone can then be used in an LR reaction with the Destination vector to obtain the new expression clone.

Can I purchase the 5X LR Clonase buffer or 5X BP Clonase buffer separately?

We do not offer the 5X LR Clonase buffer and 5X BP Clonase buffer as standalone products. They are available as part of the enzyme kits.

Do you offer Gateway vectors for expression in plants?

We do not offer any Gateway vectors for expression in plants.

引用および参考文献 (1)

引用および参考文献
Abstract
Depletion of Chk1 leads to premature activation of Cdc2-cyclin B and mitotic catastrophe.
Authors:Niida H, Tsuge S, Katsuno Y, Konishi A, Takeda N, Nakanishi M,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:16159883
Mitotic catastrophe occurs as a result of the uncoupling of the onset of mitosis from the completion of DNA replication, but precisely how the ensuing lethality is regulated or what signals are involved is largely unknown. We demonstrate here the essential role of the ATM/ATR-p53 pathway in mitotic catastrophe from ... More