You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Histología y citología
▸
Trituradoras de tejido
▸
Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Fisher Scientific™
Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Have Questions?
Número de catálogo
Capacidad (métrico)
Material
Incluye
Sin ADNasa
K7495211590
también denominado FISHERTOP -K7495211590-EA
1,5 ml
Polipropileno
Sin microtubos
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Número de catálogo
K7495211590
también denominado FISHERTOP -K7495211590-EA
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1,5 ml
Material:
Polipropileno
Incluye:
Sin microtubos
Sin ADNasa:
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Desechable Pellet Pestle
Elija polipropileno autoclavable o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado bajo M5 .5 [Clase 10.000] condiciones de sala limpia)
Disponible con o sin 100 microtubos
Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
Reutilizable Pellet Pestle
Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
Longitud del mortero con punta: 6 cm (2,5 in) para tamaño de 0,5 ml; 14 cm (5,59 in) para tamaño de 1,5 ml
Especificaciones
Capacidad
1,5 ml
Capacidad (imperial)
0,05 oz
Sin ADNasa
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Desechables
Sí
Para utilizar con (aplicación)
Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas
Incluye
Sin microtubos
Longitud (imperial)
2,75 in
Longitud (métrico)
70mm
Capacidad (métrico)
1,5 ml
Material
Polipropileno
Tipo de producto
Pellet Pestle
Unit Size
Case of 100