Sulfona de p-tolil fenílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Sulfona de p-tolil fenílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Sulfona de p-tolil fenílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfona de p-tolil fenílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 640-57-3 | C13H12O2S | 232.297 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
50 g
Número de catálogo L03128.18
también denominado L03128-18
Precio (USD)
-
Cantidad:
50 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS640-57-3
IUPAC Name1-(benzenesulfonyl)-4-methylbenzene
Molecular FormulaC13H12O2S
InChI KeyYBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream to gray
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥98.0%
Melting Point (clear melt)123.0-130.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only