2‘,3'-Isopropilideneuridina, Thermo Scientific Chemicals
2‘,3'-Isopropilideneuridina, Thermo Scientific Chemicals
2‘,3'-Isopropilideneuridina, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2‘,3'-Isopropilideneuridina, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 362-43-6 | C12H16N2O6 | 284.268 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Número de catálogo L03686.03
también denominado L03686-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS362-43-6
IUPAC Name1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Molecular FormulaC12H16N2O6
InChI KeyGFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
SMILESCC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=CC(=O)NC1=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream
FormPowder
Assay (HPLC)>97.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only