3,4-Diaminobenzohidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3,4-Diaminobenzohidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3,4-Diaminobenzohidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3,4-Diaminobenzohidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
L05263.03
también denominado L05263-03
1 g
Número de catálogo L05263.03
también denominado L05263-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS103956-09-8
IUPAC Name3,4-diaminobenzohydrazide
Molecular FormulaC7H10N4O
InChI KeyYGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
SMILESNNC(=O)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream to brown
FormPowder
Assay (HPLC)>97.5%

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

RUO – Research Use Only