Clorhidrato de 2-amino-4-imino-2-tiazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 2-amino-4-imino-2-tiazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorhidrato de 2-amino-4-imino-2-tiazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de 2-amino-4-imino-2-tiazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 36518-76-0 | C3H6ClN3S | 151.612 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo L05844.14
también denominado L05844-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS36518-76-0
IUPAC Name2-imino-2,5-dihydro-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride
Molecular FormulaC3H6ClN3S
InChI KeyANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl.NC1=NC(=N)SC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (Titration ex Chloride)≥98.5 to ≤101.5%
Appearance (Color)White to cream
FormPowder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only