3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Número de catálogo L05948.14
también denominado L05948-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS98-46-4
IUPAC Name1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular FormulaC7H4F3NO2
InChI KeyWHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (GC)≥96.0%
Refractive Index1.4700-1.4750 @ 20?C
Appearance (Color)Clear pale yellow to yellow
FormLiquid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only