Isotiocianato tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isotiocianato tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isotiocianato tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isotiocianato tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isotiocianato tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 36810-87-4 | C6H9NOS
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo L09878.06
también denominado L09878-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Beilstein111696
CAS36810-87-4
Nombre del producto químico o materialTetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Información de PUNTOSClase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
Densidad1.12
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only