Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Número de catálogo L10532.14
también denominado L10532-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS15862-72-3
IUPAC Name(2S)-2-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-ium
Molecular FormulaC8H16NO2
InChI KeySZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
SMILESCCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Refractive Index1.4540-1.4580 @ 20?C
FormLiquid
Assay (GC)≥98.0%
Appearance (Color)Clear colorless to yellow

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only