1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,2-O-isopropilideno-alfa-D-glucofuranosa, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 18549-40-1 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo L10688.14
también denominado L10688-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS18549-40-1
IUPAC Name1-{6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl}ethane-1,2-diol
Molecular FormulaC9H16O6
InChI KeyBGGCXQKYCBBHAH-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC1(C)OC2OC(C(O)CO)C(O)C2O1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream
FormPowder or crystalline powder
Water Content (Karl Fischer Titration)<0.5%
Melting point158-163°C
Optical Rotation-10.0° to -12.0° (c=1, water)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only