Nitrato de manganeso(II), hexahidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Nitrato de manganeso(II), hexahidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nitrato de manganeso(II), hexahidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
500 g
Número de catálogo L14040.14
también denominado L14040-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones
CAS17141-63-8
Punto de fusiónca 26°C
Fórmula molecularMnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Porcentaje de pureza≥98%
Forma físicaSólido
Cantidad25 g
Unit SizeEach